Imprimer
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201358-100MG PC201358-250MG PC201358-1G
APOSPC201358-100MGEA 0 EUR
APOSPC201358-100MG APOSPC201358-250MG APOSPC201358-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374613
Numéro CAS: 886368-66-7