Imprimer
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201346-1G PC201346-5G
APOSPC201346-1GEA 0 EUR
APOSPC201346-1G APOSPC201346-5G
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848010
Numéro CAS: 882500-21-2