Imprimer
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201329-250MG PC201329-1G
APOSPC201329-250MGEA 26.4 EUR
APOSPC201329-250MG APOSPC201329-1G
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038756
Numéro CAS: 862274-39-3