Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC201291-10G PC201291-25G PC201291-5G PC201291-1G
APOSPC201291-10GEA 223 EUR
APOSPC201291-10G APOSPC201291-25G APOSPC201291-5G APOSPC201291-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375383
Numéro CAS: 72587-18-9