Imprimer
4-Fluoro-7-azaindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 171 EUR
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136.1300 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272231
Numéro CAS: 640735-23-5