Imprimer
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201248-10G PC201248-25G
APOSPC201248-10GEA 104 EUR
APOSPC201248-10G APOSPC201248-25G
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04629633
Numéro CAS: 399-30-4