Imprimer
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201247-250MG PC201247-1G
APOSPC201247-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC201247-250MG APOSPC201247-1G
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine
Formule: C₉H₉FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836135
Numéro CAS: 398487-76-8