Imprimer
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201241-250MG PC201241-1G PC201241-5G
APOSPC201241-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC201241-250MG APOSPC201241-1G APOSPC201241-5G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C7H3BrF3N3
MW: 266.0180 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234995
Numéro CAS: 375857-65-1