Imprimer
7-Fluoro-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201233-10G PC201233-25G PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-10GEA 78.3 EUR
APOSPC201233-10G APOSPC201233-25G APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₅FN₂
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026976
Numéro CAS: 341-24-2