Imprimer
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201222-10G PC201222-5G
APOSPC201222-10GEA 303 EUR
APOSPC201222-10G APOSPC201222-5G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033181
Numéro CAS: 2967-54-6