Imprimer
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxypyridine, 3-Fluoropyridin-4-ol
PC201201-10G PC201201-1G PC201201-5G
APOSPC201201-10GEA 440 EUR
APOSPC201201-10G APOSPC201201-1G APOSPC201201-5G
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
3-Fluoro-4-pyridone
Formule: C₅H₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 22282-73-1