Imprimer
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201116-100MG PC201116-1G PC201116-250MG
APOSPC201116-100MGEA 64.2 EUR
APOSPC201116-100MG APOSPC201116-1G APOSPC201116-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₈F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972985
Numéro CAS: 131395-17-0