Imprimer
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC201063-100MG PC201063-1G PC201063-250MG
APOSPC201063-100MGEA 96 EUR
APOSPC201063-100MG APOSPC201063-1G APOSPC201063-250MG
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.543 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610397
Numéro CAS: 1211578-46-9