Imprimer
Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate
PC201039-10G PC201039-1G PC201039-5G
APOSPC201039-10GEA 458 EUR
APOSPC201039-10G APOSPC201039-1G APOSPC201039-5G
Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275015
Numéro CAS: 117324-05-7