Imprimer
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201037-1G PC201037-250MG
APOSPC201037-1GEA 275 EUR
APOSPC201037-1G APOSPC201037-250MG
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₃
MW: 212.1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13659409
Numéro CAS: 1163729-47-2