Imprimer
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201013-1G PC201013-250MG
APOSPC201013-1GEA 212 EUR
APOSPC201013-1G APOSPC201013-250MG
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine 97%
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine
Formule: C₈H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 105655-00-3