Imprimer
4-Chloro-8-fluoro-2-méthylquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200565-1G PC200565-5G
APOSPC200565-1GEA 0 EUR
APOSPC200565-1G APOSPC200565-5G
4-Chloro-8-fluoro-2-méthylquinoleine
4-Chloro-8-fluoro-2-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272335
Numéro CAS: 18615-59-3