Imprimer
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200348-1G PC200348-500MG
APOSPC200348-1GEA 361 EUR
APOSPC200348-1G APOSPC200348-500MG
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16159159
Numéro CAS: 159768-51-1