Imprimer
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200347-1G PC200347-500MG
APOSPC200347-1GEA 487 EUR
APOSPC200347-1G APOSPC200347-500MG
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₈FNO₃
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20482373
Numéro CAS: 1007455-23-3