Imprimer
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 487 EUR
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₀H₅F₃N₂
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921572
Numéro CAS: 949513-12-6