Imprimer
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 431 EUR
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₆ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22373662
Numéro CAS: 855345-12-9