Imprimer
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200333-1G PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA 181 EUR
APOSPC200333-1G APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₃
MW: 263.07 g/mol
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20482372
Numéro CAS: 1007455-22-2