2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200331-1G
PC200331-500MG
APOSPC200331-1GEA
248
EUR
APOSPC200331-1G
APOSPC200331-500MG
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Formule:
C₉H₉FN₄ Point de fusion: 145…146 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20921599 Numéro CAS: 1353878-22-4 |