Methyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
PC200315-500MG
PC200315-250MG
PC200315-1G
APOSPC200315-500MGEA
190
EUR
APOSPC200315-500MG
APOSPC200315-250MG
APOSPC200315-1G
Methyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Formule:
C₁₀H₇F₃N₂O₃ Point de fusion: 181…182 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12498703 Numéro CAS: 932041-12-8 |