Imprimer
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-methoxybenzoate
PC200313-10G PC200313-1G PC200313-5G
APOSPC200313-10GEA 157 EUR
APOSPC200313-10G APOSPC200313-1G APOSPC200313-5G
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203732
Numéro CAS: 74385-37-8