Imprimer
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC200305-1G PC200305-500MG
APOSPC200305-1GEA 1090 EUR
APOSPC200305-1G APOSPC200305-500MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₃F₆NO₂
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501683
Numéro CAS: 1092343-70-8