Imprimer
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dichloro-4-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200304-1G PC200304-500MG
APOSPC200304-1GEA 724 EUR
APOSPC200304-1G APOSPC200304-500MG
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025911
Numéro CAS: 1160474-70-3