Imprimer
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200297-1G PC200297-500MG
APOSPC200297-1GEA 626 EUR
APOSPC200297-1G APOSPC200297-500MG
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827781
Numéro CAS: 1186405-14-0