Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200291-1G PC200291-500MG
APOSPC200291-1GEA 626 EUR
APOSPC200291-1G APOSPC200291-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₇H₅F₃N₄
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261252
Numéro CAS: 1211579-79-1