Imprimer
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 626 EUR
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₃BrFN₃O₂
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20444429
Numéro CAS: 1353877-95-8