Imprimer
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 720 EUR
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094968
Numéro CAS: 1198475-24-9