Imprimer
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 633 EUR
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇HCl₂F₃N₂
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581647
Numéro CAS: 1198475-29-4