Imprimer
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 633 EUR
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆HCl₂F₃IN
Point de fusion: 156…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025903
Numéro CAS: 1160474-55-4