8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200261-1G
PC200261-500MG
APOSPC200261-1GEA
248
EUR
APOSPC200261-1G
APOSPC200261-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule:
C₁₃H₁₆Cl₂F₃N₃S Point de fusion: 175…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16890142 Numéro CAS: 1242267-83-9 |