Imprimer
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200249-1G PC200249-500MG
APOSPC200249-1GEA 336 EUR
APOSPC200249-1G APOSPC200249-500MG
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
MW: 288.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10758065
Numéro CAS: 1033463-23-8