Imprimer
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 415 EUR
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Formule: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
MW: 384.1 g/mol
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11553037
Numéro CAS: 1092352-47-0