Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200247-1G
PC200247-500MG
APOSPC200247-1GEA
415
EUR
APOSPC200247-1G
APOSPC200247-500MG
Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1,6-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule:
C₁₃H₁₄F₃N₃O₂ Point de fusion: 81…83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20921605 Numéro CAS: 1353877-98-1 |