Imprimer
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200245-1G PC200245-500MG
APOSPC200245-1GEA 415 EUR
APOSPC200245-1G APOSPC200245-500MG
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₆BrF₃N₂O
Point de fusion: 219…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553027
Numéro CAS: 1092352-29-8