Imprimer
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 524 EUR
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827815
Numéro CAS: 196708-48-2