Imprimer

[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

Synonyms: (3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine

PC200233-5G PC200233-250MG
APOSPC200233-5GEA 0 EUR
APOSPC200233-5G APOSPC200233-250MG
[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100207
Numéro CAS: 1033463-31-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR