Imprimer
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200221-1G PC200221-10G PC200221-5G
APOSPC200221-1GEA 79.9 EUR
APOSPC200221-1G APOSPC200221-10G APOSPC200221-5G
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136.1300 g/mol
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994632
Numéro CAS: 139022-27-8