Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200216-1G PC200216-500MG PC200216-5G
APOSPC200216-1GEA 132 EUR
APOSPC200216-1G APOSPC200216-500MG APOSPC200216-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Formule: C₁₂H₁₄ClF₃N₂
MW: 278.71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13561841
Numéro CAS: 1219967-95-9