Imprimer
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200213-1G PC200213-500MG
APOSPC200213-1GEA 415 EUR
APOSPC200213-1G APOSPC200213-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Formule: C₇HCl₃F₃NO
MW: 278.45 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C/0.01mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581644
Numéro CAS: 1198475-32-9