Imprimer
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200210-1G PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA 538 EUR
APOSPC200210-1G APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Point de fusion: 134…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498712
Numéro CAS: 1171919-07-5