Imprimer
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200209-1G PC200209-250MG
APOSPC200209-1GEA 140 EUR
APOSPC200209-1G APOSPC200209-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇F₃N₄O
MW: 244.18 g/mol
Point de fusion: 202…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100215
Numéro CAS: 1048912-65-7