Imprimer
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200208-1G PC200208-500MG
APOSPC200208-1GEA 538 EUR
APOSPC200208-1G APOSPC200208-500MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₃N₃O₄
MW: 275.15 g/mol
Point de fusion: 172 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827808
Numéro CAS: 1186405-07-1