Imprimer
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 437 EUR
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₉H₇BrF₃N₃
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498720
Numéro CAS: 1171919-20-2