Imprimer
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200203-25G PC200203-5G
APOSPC200203-25GEA 271 EUR
APOSPC200203-25G APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BFO₂
MW: 236.093 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18729904
Numéro CAS: 1001200-60-7