Imprimer
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC200200-1G PC200200-500MG
APOSPC200200-1GEA 386 EUR
APOSPC200200-1G APOSPC200200-500MG
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848569
Numéro CAS: 178896-78-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III