Imprimer
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
PC200190-1G PC200190-500MG PC200190-5G
APOSPC200190-1GEA 125 EUR
APOSPC200190-1G APOSPC200190-500MG APOSPC200190-5G
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Formule: C₅H₄BF₃KN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038545
Numéro CAS: 561328-69-6